Drukuj
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-1-n-methylindole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-1H-indole
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 145 PLN
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formuła: C₉H₁₀N₂
Temp. topnienia: 101…104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03839873
Numer CAS: 102308-97-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III