Drukuj
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 400 PLN
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 201.65 g/mol
Temp. topnienia: 234…243 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00182671
Numer CAS: 6232-11-7