Drukuj
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 87.6 PLN
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₆IN
MW: 243.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060306
Numer CAS: 51628-12-7