Drukuj
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 305 PLN
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formuła: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267.716 g/mol
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191930
Numer CAS: 128143-89-5