Drukuj
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 2120 PLN
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Formuła: C₁₃H₁₅ClN₂O
Temp. topnienia: 254 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00137741
Numer CAS: 52068-30-1