Drukuj
3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
OR6780-1G OR6780-5G OR6780-10G OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA 139 PLN
APOSOR6780-1G APOSOR6780-5G APOSOR6780-10G APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formuła: C₆H₇N₃O₂
Temp. topnienia: 156…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007722
Numer CAS: 3694-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-013-5