Drukuj
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 292 PLN
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₃S
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02090509
Numer CAS: 90924-54-2