Drukuj
trans-4-hydroksyprolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 110 PLN
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-hydroksyprolina
trans-4-hydroksyprolina
Formuła: C₅H₉NO₃
MW: 131.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: 270…273 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064320
Numer CAS: 51-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-091-9
Klasyfikacja Merck : 13,04866