Drukuj
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine
OR6730-1G OR6730-250MG OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA 545 PLN
APOSOR6730-1G APOSOR6730-250MG APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04971090
Numer CAS: 114365-04-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III