Drukuj
Kwas 4-chloronikotynowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 1310 PLN
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
Kwas 4-chloronikotynowy 99%
Kwas 4-chloronikotynowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128860
Numer CAS: 10177-29-4