Drukuj
3-Chloroisonicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 1650 PLN
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Temp. topnienia: 227…231 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094685
Numer CAS: 88912-27-0