Drukuj
2,6-Dichloro-p-kresol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 131 PLN
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-kresol
2,6-Dichloro-p-kresol
Formuła: C₇H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 231 °C
Temp. topnienia: 33…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134679
Numer CAS: 2432-12-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-402-4