Drukuj
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 3000 PLN
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Formuła: C₈H₈ClNO₂
Temp. topnienia: 43…46 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007165
Numer CAS: 60468-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 262-249-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II