Drukuj
α,3-Dibromotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 PLN
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α,3-Dibromotoluen 97%
α,3-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 40…42 °C
Gęstość: 1.56 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000176
Numer CAS: 823-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-519-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II