Drukuj
2,3-Dimetylobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 1110 PLN
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimetylobenzaldehyd
2,3-Dimetylobenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 86…88 °C/10mmHg
Gęstość: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798004
Numer CAS: 5779-93-1