Drukuj
Chlorek cyklopentanokarbonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclopentanecarboxylic chloride
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 1900 PLN
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Chlorek cyklopentanokarbonylu 98%
Chlorek cyklopentanokarbonylu
Formuła: C₆H₉ClO
Temp. Wrzenia: 161…162 °C
Gęstość: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001370
Numer CAS: 4524-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-856-1
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II