Drukuj
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6698-1G OR6698-25G OR6698-5G
APOSOR6698-1GEA 679 PLN
APOSOR6698-1G APOSOR6698-25G APOSOR6698-5G
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formuła: C₁₀H₉NO₆S
MW: 271.25 g/mol
Temp. topnienia: 213…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216509
Numer CAS: 197251-71-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III