Drukuj
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 203 PLN
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Temp. topnienia: 207…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-99-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III