Drukuj
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6692-100G OR6692-250G OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA 435 PLN
APOSOR6692-100G APOSOR6692-250G APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
Temp. topnienia: 208…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-94-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III