Drukuj
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]nicotinic acid
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 3480 PLN
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319352
Numer CAS: 387350-41-6