Drukuj
4-Butoxyaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6681-25G OR6681-5G
APOSOR6681-25GEA 530 PLN
APOSOR6681-25G APOSOR6681-5G
4-Butoxyaniline 97%
4-Butoxyaniline
Formuła: C₁₀H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 131…133 °C/4mmHg
Gęstość: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007866
Numer CAS: 4344-55-2