Drukuj
2-Jodobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 145 PLN
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Jodobenzaldehyd
2-Jodobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅IO
Temp. Wrzenia: 102 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 36…37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039570
Numer CAS: 26260-02-6