Drukuj
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 1570 PLN
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 142…145 °C
Temp. Zapłonu: 16–26 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00137611
Numer CAS: 15790-88-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II