Drukuj
7-Metyloindol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 284 PLN
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Metyloindol
7-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 266 °C
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005684
Numer CAS: 933-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-270-1