Drukuj
N-Fenylo-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(2-Aminophenyl)aniline, 2-Aminodiphenylamine, N1-Phenylbenzene-1,2-diamine
OR6646-100G OR6646-25G OR6646-10G
APOSOR6646-100GEA 443 PLN
APOSOR6646-100G APOSOR6646-25G APOSOR6646-10G
N-Fenylo-o-fenylenodiamina 98%
N-Fenylo-o-fenylenodiamina
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007685
Numer CAS: 534-85-0