Drukuj
2-Nitro-p-toluidyna 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 358 PLN
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidyna 98+%
2-Nitro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 169 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 115…118 °C
Gęstość: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007907
Numer CAS: 89-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-924-9
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III