Drukuj
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 3750 PLN
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁NO₂S.HCl
MW: 221.70 g/mol
Temp. topnienia: 272…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216491
Numer CAS: 98593-51-2