Drukuj
3-Metoksytiofen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 545 PLN
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Metoksytiofen
3-Metoksytiofen
Formuła: C₅H₆OS
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/65mmHg
Gęstość: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043894
Numer CAS: 17573-92-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III