Drukuj
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 356 PLN
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236.4500 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863216
Numer CAS: 16588-24-2