Drukuj
Cyclopentylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyclopentylacetic acid
OR6624-100G OR6624-25G OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA 1380 PLN
APOSOR6624-100G APOSOR6624-25G APOSOR6624-5G
Cyclopentylacetic acid
Cyclopentylacetic acid
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 133…134 °C/23mmHg
Gęstość: 1.023 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001387
Numer CAS: 1123-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-368-7