Drukuj
4-Amino-m-anisic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 1520 PLN
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 186…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016539
Numer CAS: 2486-69-3