Drukuj
2,3-Diaminobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6615-25G OR6615-5G
APOSOR6615-25GEA 1400 PLN
APOSOR6615-25G APOSOR6615-5G
2,3-Diaminobenzoic acid
2,3-Diaminobenzoic acid
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 178…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137818
Numer CAS: 603-81-6