Drukuj
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR6605-100G OR6605-25G OR6605-5G
APOSOR6605-100GEA 327 PLN
APOSOR6605-100G APOSOR6605-25G APOSOR6605-5G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₈H₉ClN₂O₂S
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006085
Numer CAS: 5909-24-0
Numer WE (dawny EINECS): 227-619-0