Drukuj
3'-Acetamidoacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6598-25G OR6598-5G OR6598-100G
APOSOR6598-25GEA 124 PLN
APOSOR6598-25G APOSOR6598-5G APOSOR6598-100G
3'-Acetamidoacetophenone 98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00032278
Numer CAS: 7463-31-2