Drukuj
1-Bromo-3-jodobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 182 PLN
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-jodobenzen
1-Bromo-3-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
Temp. Wrzenia: 120 °C/18mmHg
Temp. topnienia: –10 to –9 °C
Gęstość: 2,219 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001043
Numer CAS: 591-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-703-9