Drukuj
3-Chlorophenyl acetylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 110 PLN
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formuła: C₈H₅Cl
Temp. Wrzenia: 178…179 °C
Gęstość: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03839984
Numer CAS: 766-83-6