Drukuj
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 604 PLN
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 285…287 °C
Temp. topnienia: 139…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003257
Numer CAS: 539-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-718-8