Drukuj
Methyl-2-naphthoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-naphthoate
OR6584-100G OR6584-25G OR6584-5G
APOSOR6584-100GEA 3140 PLN
APOSOR6584-100G APOSOR6584-25G APOSOR6584-5G
Methyl-2-naphthoate 97%
Methyl-2-naphthoate
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 141…143 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017345
Numer CAS: 2459-25-8