Drukuj
3-Nitrocinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 766 PLN
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Formuła: C₉H₇NO₄
MW: 193.160 g/mol
Temp. topnienia: 202…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007277
Numer CAS: 555-68-0