Drukuj
4-Bromocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 656 PLN
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
4-Bromocinnamic acid 98%
4-Bromocinnamic acid
Formuła: C₉H₇BrO₂
MW: 227.06 g/mol
Temp. topnienia: 260…264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004394
Numer CAS: 1200-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-850-7