Drukuj
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 530 PLN
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇ClO₂
MW: 182.6037 g/mol
Temp. topnienia: 161…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004384
Numer CAS: 14473-90-6