Drukuj
2-Tiofenoetanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 124 PLN
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
2-Tiofenoetanol
2-Tiofenoetanol
Formuła: C₆H₈OS
Temp. Wrzenia: 107…109 °C/12mmHg
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005462
Numer CAS: 5402-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-452-0