Drukuj
3-Bromotiofen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 363 PLN
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromotiofen 97%
3-Bromotiofen
Formuła: C₄H₃BrS
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/90mmHg
Gęstość: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005464
Numer CAS: 872-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-821-3
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3,II