Drukuj
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 2-oxomalonate
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 168 PLN
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Formuła: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 208…210 °C
Gęstość: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009121
Numer CAS: 609-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-176-2