Drukuj
6-Metoksy-1-tetralon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 PLN
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Metoksy-1-tetralon 98%
6-Metoksy-1-tetralon
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 171 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001695
Numer CAS: 1078-19-9