Drukuj
Thioxanthen-9-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thioxanthone
OR6559-100G OR6559-25G
APOSOR6559-100GEA 981 PLN
APOSOR6559-100G APOSOR6559-25G
Thioxanthen-9-one 95%
Thioxanthen-9-one
Formuła: C₁₃H₈OS
Temp. Wrzenia: 371…373 °C/715mmHg
Temp. topnienia: 210…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005066
Numer CAS: 492-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-749-4