Drukuj
Dibenzosuberenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 343 PLN
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenon 98%
Dibenzosuberenon
Formuła: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 345
Temp. topnienia: 87…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003588
Numer CAS: 2222-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-737-3