Drukuj
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 240 PLN
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formuła: C₈H₈N₂O
Temp. topnienia: 160…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014560
Numer CAS: 4856-97-7