Drukuj
Benzimidazol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 110 PLN
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazol 97%
Benzimidazole
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 360 °C
Temp. topnienia: 169…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005585
Numer CAS: 51-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-081-4