Drukuj
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 226 PLN
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 177…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007770
Numer CAS: 6641-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 229-657-3